Documenti
L224758
3-AMINO-N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[B]THIENO[3,2-E]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H16N4O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.47
Numero MDL:
Altre note