Documenti
L214035
3-METHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-8-(1-PIPERIDINYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H23N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.461
Numero MDL:
Altre note