Documenti
L208361
1-METHYL-2-OXO-2-PHENYLETHYL 2-(4-METHOXYPHENYL)-8-METHYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.489
Numero MDL:
Altre note