Documenti
L200344
6-HYDROXY-N-(2-METHYL-4-OXO-3(4H)-QUINAZOLINYL)-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H16N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.386
Numero MDL:
Altre note