Documenti
L199575
N-(3,4-DIMETHOXYBENZYL)-6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H20N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.404
Numero MDL:
Altre note