Documenti
L197653
1-(2-FURYLMETHYL)-2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-N-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H23N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.471
Numero MDL:
Altre note