Documenti
L196088
2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-N,1-BIS(2-PHENYLETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H27N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.571
Numero MDL:
Altre note