Documenti
L196053
2-IMINO-N,10-DIMETHYL-5-OXO-1-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H21N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.411
Numero MDL:
Altre note