Documenti
L187917
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-4-[4-(4-MORPHOLINYLSULFONYL)BENZOYL]-5-(3-PYRIDINYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H28N4O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
500.578
Numero MDL:
Altre note