Documenti
L187704
(3-AMINO-6-PHENYLTHIENO(2,3-B)PYRIDIN-2-YL)(2,4-DICHLOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H12Cl2N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.301
Numero MDL:
Altre note