Documenti
L187186
6-AMINO-3-ETHYL-4-PHENYL-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H14N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.305
Numero MDL:
Altre note