Documenti
L186880
METHYL 1-AMINO-5-ETHYL-6,7,8,9-TETRAHYDROTHIENO(2,3-C)ISOQUINOLINE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H18N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.387
Numero MDL:
Altre note