Documenti
L185914
2-AMINO-4-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)-7-METHYL-5-OXO-6-(3-PYRIDINYLMETHYL)-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H18N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.413
Numero MDL:
Altre note