Documenti
L185612
N-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-1-(4-METHYLBENZYL)-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H21N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.435
Numero MDL:
Altre note