Documenti
L185450
1-(4-CHLOROBENZYL)-N-(4-ISOPROPYLPHENYL)-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H20ClN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.88
Numero MDL:
Altre note