Documenti
L184748
1-{[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]AMINO}-2-ISOPENTYL-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H29N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.51
Numero MDL:
Altre note