Documenti
L184233
3-METHYL-2-PENTYL-1-(UNDECYLAMINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H42N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.685
Numero MDL:
Altre note