Documenti
L181439
4-[(E)-(2-{2-OXO-2-[2-(3-TOLUIDINOCARBONYL)ANILINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C33H30N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
578.63
Numero MDL:
Altre note