Documenti
L150533
1,5-DIMETHYL-4-({(E)-[4-(4-MORPHOLINYL)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-2-PHENYL-1,2-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H24N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.462
Numero MDL:
Altre note