Documenti
L148431
2-{[5-(2-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H16ClF3N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
488.922
Numero MDL:
Altre note