Documenti
L147737
3-ET-6-(4-METHOXYPHENYL)-7H-(1,2,4)TRIAZOLO(3,4-B)(1,3,4)THIADIAZINE HBR
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H15BrN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.259
Numero MDL:
Altre note