Documenti
L143561
ETHYL 6-BROMO-5-((2-BROMOBENZYL)OXY)-2-PHENYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H18Br2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.217
Numero MDL:
Altre note