Documenti
L142557
4-((4-(4-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL)CARBONYL)-9H-FLUOREN-9-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H19ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.884
Numero MDL:
Altre note