Documenti
L142301
2-METHOXYETHYL 5-(2-(4-CL-PHENYL)-2-OXOETHOXY)-2-ME-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H19ClO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.835
Numero MDL:
Altre note