Documenti
L135445
2-[(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)AMINO]-N'-[(E)-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H16N6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.355
Numero MDL:
Altre note