Documenti
L135399
3-(4-CHLOROPHENYL)-7-HYDROXY-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H8ClF3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.689
Numero MDL:
Altre note