Key Documents
L133000
3-(((2-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-6-YL)AMINO)METHYLENE)-2,4-PENTANEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H14N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.344
Numero MDL:
Altre note