Documenti
L125717
2-((4-ALLYL-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(2-METHYL-PH)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H19N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.46
Numero MDL:
Altre note