Documenti
L125563
3-ALLYL-2-((2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL)THIO)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H14Cl2N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.306
Numero MDL:
Altre note