Documenti
L124958
5-BENZYL-2-(4-MORPHOLINYLMETHYL)-4-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H22N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.489
Numero MDL:
Altre note