Documenti
L123293
2-HYDROXY-2-(3-NITROPHENYL)-1-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H21BrF3N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
500.319
Numero MDL:
Altre note