Documenti
L117587
N-(6-CL-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-4-HO-2-OXO-1-PENTYL-1,2-2H-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H20ClN3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.94
Numero MDL:
Altre note