Documenti
L115932
1-HEPTYL-4-HO-2-OXO-N'-(2-PYRIDINYLMETHYLENE)-1,2-2H-3-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H26N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.489
Numero MDL:
Altre note