Documenti
L113743
3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-N'-(3-NITROBENZYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H13N5O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.335
Numero MDL:
Altre note