Documenti
L104655
N'(1),N'(7)-BIS(4-(ALLYLOXY)-3-METHOXYBENZYLIDENE)HEPTANEDIHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H36N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.633
Numero MDL:
Altre note