Documenti
L103519
N'-{(E)-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]METHYLIDENE}-1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H16N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.385
Numero MDL:
Altre note