Documenti
L101761
N-CYCLOHEXYL-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO(3,4-B)QUINOLIN-4-AMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H23ClN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.864
Numero MDL:
Altre note