Documenti fondamentali
KN8971300008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 38 μm
Sinonimo/i:
897130-0008
Scegli un formato
5 EA
CHF 48.00
CHF 48.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
CHF 48.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 48.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 897130-0008
Parametri
300 MHz frequency
L × curvatura × concentricità
8 in. × 28 μm × 38 μm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.38 mm
Descrizione generale
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • Attached polyethylene caps
  • OD 5 mm
  • Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)