Documenti fondamentali
K8750
Sigma-Aldrich
6-Ketoestrone
≥98%
Sinonimo/i:
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-6,17-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CC(=O)c4cc(O)ccc24
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)