Documenti fondamentali
JRD0875
Sigma-Aldrich
2-(5-Chloro-2-phenoxyphenyl)acetic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 223.00
CHF 223.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 223.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
CHF 223.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
O=C(O)CC1=CC(Cl)=CC=C1OC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C14H11ClO3/c15-11-6-7-13(10(8-11)9-14(16)17)18-12-4-2-1-3-5-12/h1-8H,9H2,(H,16,17)
PKMKNEIUKHPJAX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)