JRD0736
4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanenitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(C=C1)Br)CCC#N
InChI
1S/C10H8BrNO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(13)2-1-7-12/h3-6H,1-2H2
UYGZSAQXYMVSOE-UHFFFAOYSA-N