JRD0283
5-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Nc1c(cnn1-c2ccc(F)c(Cl)c2)C#N
InChI
1S/C10H6ClFN4/c11-8-3-7(1-2-9(8)12)16-10(14)6(4-13)5-15-16/h1-3,5H,14H2
CQCMIVONXGCSME-UHFFFAOYSA-N