JKA8018
8arm-PEG40K-COOH
hexaglycerol core, average Mn 40,000
Sinonimo/i:
8arm-PEG-COOH
About This Item
Forma fisica
solid
PM
average Mn 40,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.