Documenti fondamentali
JKA10033
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, Vinylsulfone, tripentaerythritol core, thiol reactive
Sinonimo/i:
8arm-PEG-Vinylsulfone, tripentaerythritol core, 8arm-PEG-VS, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
CHF 355.00
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 355.00
About This Item
Formula condensata:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2OOSCHCH2)8
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
8arm-PEG10K-Vinylsulfone, tripentaerythritol core, average Mn 10,000
Stato
solid
PM
average Mn 10,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
8arm PEG Vinylsulfone. Crosslinks into hydrogels. VS reacts with free thiol groups in aqueous buffer between pH 6.5~8.5 at room temperature. 8ARM(TP)-PEG with tripentaerythritol core has a lower polydispersity and higher molecular weight accuracy compared with the generic 8ARM-PEG with a hexaglycerin core.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.