Documenti fondamentali
HTOA200
Oleilammina
≥89%
Sinonimo/i:
cis-1-amino-9-ottadecene
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.49
Beilstein:
1723960
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
8 mmHg ( 135 °C)
Saggio
≥89%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4596 (lit.)
P. ebollizione
348-350 °C (lit.)
Punto di fusione
18-26 °C (lit.)
Densità
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)