Documenti fondamentali
HAM238381
Hamilton® Polyplast lab pH electrode
plastic (SAN)/glass, 1 m BNC connector
Scegli un formato
1 EA
CHF 234.00
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 234.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Materiali
cylindrical V glass membrane
plastic (SAN)/glass
single pore diaphragm
Caratteristiche
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC connector
Parametri
0-60 °C temp. range
Diametro
12 mm
Prof. immersione
10 mm
pH
0-14
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)