Documenti fondamentali
HAM208336
Hamilton® SaltLine reagent syringe, Model 1005 BFP-SAL, volume 5 mL, no needle
pack of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Materiali
Gastight borosilicate glass syringe
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Parametri
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)