H58307
8-Hydroxyquinoline
99%
Sinonimo/i:
8-Quinolinol, 8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
About This Item
Saggio
99%
Punto di fusione
72.5-74.0 °C
Stringa SMILE
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?