H4271
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid
≥95% (titration)
Sinonimo/i:
Ethanol diglycine
Scegli un formato
About This Item
Saggio
≥95% (titration)
Punto di fusione
178 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO5/c8-2-1-7(3-5(9)10)4-6(11)12/h8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
JYXGIOKAKDAARW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?