Documenti fondamentali
H38608
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methylbenzophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(CH3)COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
83-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)c(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-7-8-13(15)12(9-10)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,15H,1H3
OQERFUGURPLBQH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)